Merck
542334
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Szinonimák:
Polyoxyethylene (9) nonylphenylether, branched
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H4O)n · C15H24O · n=9-10
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn 617
Minőségi szint
bp
250 °C (lit.)
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13
Általános leírás
IGEPAL® CO-630 is an alkylphenol ethoxylate that is majorly used as an anionic surfactant. It belongs to the IGEPAL series of surfactants, which have hydrophobic chains. Its properties include low surface tension, low sensitivity, and biocompatibility
Alkalmazás
Nonionic surfactant.
Jogi információk
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles
Sondi I, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 260(1), 75-81 (2003)
Wettability of a PTFE surface by cationic-non-ionic surfactant mixtures in the presence of electrolytes
Chaudhuri RG, et al.
Soft Matter, 8(20), 5429-5433 (2012)
Wetting of TX-100 and Igepal CO-630 Surfactants on a PTFE Surface
Biswal NR and Paria S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10), 6138-6145 (2011)
Viktorija Herceg et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
Cyclopeptidic chemotherapeutic prodrugs (cPCPs) are macromolecular protease-sensitive doxorubicin (DOX) prodrugs synthesized from a cyclodecapeptidic scaffold, termed Regioselectively Addressable Functionalized Template (RAFT). In order to increase the chemotherapeutic potential of DOX and limit its toxicity, we used a Cathepsin B (Cat
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection