56741
IGEPAL® CA-630
Szinonimák:
Nonidet™ P 40, Nonylphenyl-polyethylenglycol, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
~603.0 g/mol
törésmutató
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 63-67 °C
sűrűség
1.06 g/mL at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In phosducin co-precipitation assay for pull down of Epitope-Tagged HAGγ1 and HAGγ1C71S
- As a component of lysis buffer for cell culture and sample preparation for MAPK (mitogen-activated protein kinases) analysis, Immunoblotting
- In the extraction of cells in Oil Red O staining procedure to visualise lipid formation in cells during adipogenesis
- As a component of lysis buffer containing Tris-HCl, NaCl and EDTA for immunoblotting experiment
Egyéb megjegyzések
Minőség
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup