Merck
492018
Millipore
NP-40 Alternative, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Szinonimák:
Nonylphenyl Polyethylene Glycol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
form
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤200 μM Aldehyde
≤200 μM peroxide
szín
clear colorless
vezetőképesség
≤50 μmho
CMC
50 - 300 μM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis (2DGE). Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 (Cat. No. 648462). Purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts. CMC: 50-300 µM.
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
10% aqueous solution.
Feloldás
Following initial use, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tsung-Han S Hsieh et al.
Molecular cell, 78(3), 539-553 (2020-03-28)
Whereas folding of genomes at the large scale of epigenomic compartments and topologically associating domains (TADs) is now relatively well understood, how chromatin is folded at finer scales remains largely unexplored in mammals. Here, we overcome some limitations of conventional