Fontos dokumentumok
N6514
Neuraminidase from Vibrio cholerae
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Szinonimák:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Vibrio cholerae
Minőségi szint
típus
Type II
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
idegen aktivitás
Protease and NAN-aldolase, present
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.