Merck
83714
Millipore
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol 4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H29NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
A supplement for XLT4 Agar Base, for the isolation and identification of pathogenic Enterobacteriaceae, especially Salmonella spp.
Jogi információk
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ahmed Fatimi et al.
Acta biomaterialia, 8(7), 2712-2721 (2012-04-11)
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with a stent graft is limited by the persistence or recurrence of endoleaks. These are believed to be related to the recanalization of the aneurismal sac by endothelialized neochannels, which could lead to late