Fontos dokumentumok
N9162
Neocarzinostatin
from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), solution
Szinonimák:
Holoneocarzinostatin, NCS, NSC-69856, Zinostatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Neocarzinostatin from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
solution
koncentráció
~0.5 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)C)O[C@H]2[C@@H](C=C5C2CC#C[C@H]6O[C@]6(C#C5)[C@@H]7OC(=O)OC7)OC(=O)c3c4c(c(cc(c4)OC)C)ccc3O)C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
Alkalmazás
- as a DNA damaging agent to treat human fibroblast GM0637 cells
- as a radiomimetic antibiotic to induce DNA damage
- in combination with Vγ2Vδ2 T cells to determine the cytotoxicity in ovarian cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.