341205
Etoposide
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Etoposide, VP-16
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Etoposide, A cell-permeable derivative of podophyllotoxin that acts as a topoisomerase II inhibitor (IC₅₀ = 59.2 µM) has major activity against a number of tumors, including germ cell neoplasms, small cell lung cancer, and malignant lymphoma.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@H]3[C@@H]4[C@@H]([C@@H](c6c3cc7c(c6)OCO7)c5cc(c(c(c5)OC)O)OC)C(=O)OC4)CO[C@H]1C
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
topoisomerase 2
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Terada, T., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 1689.
Wazniak, A.J., et al. 1991. J. Clin. Oncol.9, 70.
Einhorn, L.H., et al. 1988. J. Clin. Oncol.6, 451.
Issel, B.F. 1982. Cancer Chemother. Pharmacol.7, 73.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Related Content
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.