1076308
USP
Bleomycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bleomycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Bleomycin Sulfate is the sulfate salt of bleomycin, a combination of cytotoxic glycopeptides with a basic nature. It is either derived from the growth of Streptomyces verticillus or manufactured through alternative methods.
Alkalmazás
- Bleomycin for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3