Fontos dokumentumok
H0165
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
SN-38
About This Item
Javasolt termékek
product name
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, ≥98% (HPLC), powder
biológiai forrás
Artemisia annua
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC2=C(CC)C(C3)=C(N=C2C=C1)C(N3C4=O)=CC5=C4COC([C@]5(O)CC)=O
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Alkalmazás
- to inhibit enterovirus 71 (EV71) (H) infection
- to screen the chemosensitivity of pancreatic adenocarcinoma cells
- as a chemical to study its ability to reverse multidrug resistance (MDR), due to ATP binding cassette (ABC) transporters
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Gastro-intestinal system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.