Fontos dokumentumok
SML2163
HPN-07
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2, 4-Disulfonyl PBN, 2,4-Disulfophenyl-N-tert-butylnitrone, ARL 16556, CPI 22, Cerovive, Disodium 4-[(tert-butyl-imino) methyl]benzene-13-disulfonate N-oxide, Disufenton sodium, NXY-059, Nxy 059, OKN-007, OKN007, Oklahoma nitrone-007
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]/[N+](C(C)(C)C)=C\C(C=CC(S([O-])(=O)=O)=C1)=C1S([O-])(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C11H15NO7S2.2Na/c1-11(2,3)12(13)7-8-4-5-9(20(14,15)16)6-10(8)21(17,18)19;;/h4-7H,1-3H3,(H,14,15,16)(H,17,18,19);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLZOVRYBVCMCGL-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)