Fontos dokumentumok
SML0412
IM-54
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Methyl-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-4-(pentylamino)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2-(1H-Indol-3-yl)-3-pentylamino-maleimide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
light orange to dark orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCNC1=C(C(=O)N(C)C1=O)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)