Fontos dokumentumok
C2105
Z-Val-Ala-Asp fluoromethyl ketone
powder, ≥90% (TLC)
Szinonimák:
Z-VAD-FMK, Non-methylated
Teszt
≥90% (TLC)
Forma
powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?