480065
Necrostatin-1
≥95% (HPLC), crystalline solid, necroptosis inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Necrostatin-1, Nec-1, Necrosome Inhibitor I, 5-(Indol-3-ylmethyl)-(2-thio-3-methyl)hydantoin, Necrosis Inhibitor II, Methyl-thiohydantoin-tryptophan, MTH-Trp, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor I, RIPK 1 Inhibitor I, Nec1, RIP1 Inhibitor I
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Necrostatin-1, Necrostatin-1, CAS 4311-88-0, is a cell-permeable, potent, and selective blocker of necroptosis (EC₅₀ = 494 nM in FADD-deficient Jurkat cells treated with TNF-α).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C1NC(C(=O)N1C)Cc2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocker of necroptosis
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Degterev, A., et al. 2012. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
WGK
WGK 3