Fontos dokumentumok
SML2376
GSK′963
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[(5S)-4,5-Dihydro-5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl]-2,2-dimethyl-1-propanone; 2,2-Dimethyl-1-(5(S)-phenyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-propan-1-one, GSK 963, GSK′ 963A, GSK′963A, GSK-963, GSK-963A, GSK963, GSK963A
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)N1[C@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)