Fontos dokumentumok
N5540
Sigma-Aldrich
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
form
freeze-dried protein glass
specifikus aktivitás
20-40 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Egység definíció
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3