Fontos dokumentumok
N4645
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Szinonimák:
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- to treat adherent cells in adhesion assay
- as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay in substrate buffer for ELISA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)