Fontos dokumentumok
M8389
MOPSO
≥99% (titration)
Szinonimák:
β-Hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
pH
6.2-7.6
hasznos pH-tartomány
6.2-7.6
pKa
6.9
oldhatóság
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.