Fontos dokumentumok
N3877
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
sulfatase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Potassium 4-nitrophenyl sulfate, sulfatase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
246-250 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as a substrate to measure arylsulfatase activity in cell-free coelomic fluid
- as a substrate for p-nitrophenyl glycoside-based enzyme assay
- to inhibit arylsulfatase
- as an inorganic analog of organic aryl ester sulphate
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3