Fontos dokumentumok
N2765
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Szinonimák:
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, tablet
Forma
tablet
Minőségi szint
oldhatóság
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for alkaline phosphatase coupled anti-rabbit antibody in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a substrate for the mouse secondary antibody linked to alkaline phosphatase in immunoenzymometric assay
- in ELISA to analyze the presence of antibodies to Pseudomonas aeruginosa in animal serum sample
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.