Fontos dokumentumok
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Szinonimák:
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
210-120-7
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
250 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3