Fontos dokumentumok
A5763
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt
≥96%
Szinonimák:
3′-phosphoadenosine 5′-phosphate, 3′-phosphorylated nucleotide, PAP, 3′-Phosphoadenosine 5′-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(25-27(20,21)22)4(24-10)1-23-26(17,18)19;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISROZYFZEAVMSP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to spot sample on cellulose high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) plates in two-dimensional thin layer chromatography
- in enzyme activity assay to study the activities of HOS2/FIERY1 wild type
- hos2 mutant and fiery1?2 mutant protein against 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP)
- as a standard for the quantification of phosphoadenosines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)