Fontos dokumentumok
N7763
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
p-Nitrophenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside, powder
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)