Fontos dokumentumok
N1895
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
α-xylosidase substrate, ≥99% (HPLC), powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside, α-xylosidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3