Fontos dokumentumok
M5878
Methyl β-D-xylopyranoside
≥99% (GC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
155-158 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
WGK
WGK 3