Fontos dokumentumok
I9910
Ibutilide hemifumarate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-N-[4-[4-(Ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-methanesulfonamide hemifumarate salt, Corvert
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
off-white to tan
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUSA-N
Géninformáció
human ... KCNH2(3757)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1