Fontos dokumentumok
N1408
Nerve Growth Factor β Human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
HSAN5, NGF-β human, NGFB, hNGFβ
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NGF-β human, from human, recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.15-3.0 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
kiszerelés
pkg of 5X0.1 mg
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
oldhatóság
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NGF(4803)
Általános leírás
Alkalmazás
- in protein pin arrays
- to induce U87-MG (glioblastoma cell line) cell proliferation
- in drug release kinetics
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)