Fontos dokumentumok
N5415
Nerve Growth Factor-ß human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
β-NGF, BNGF, NGF-β, NGF-beta
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nerve Growth Factor-ß human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤16 ng/mL ED50/EC50
molekulatömeg
protein calculated mol wt 13.5 kDa (Monomer)
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg Endotoxin (β-NGF)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NGF(4803)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)