Fontos dokumentumok
SRP3069
IGF-I human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
IGF-IA, Somatamedin C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
molekulatömeg
~7.6 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF1(3479)
Általános leírás
Alkalmazás
- as positive control in the quantification of growth factors in adipose-derived stem cells using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a medium supplement for trunk crestosphere cultures
- in stimulation protein kinase B (Akt) methylation in human embryonic kidney cells (HEK293) and human melanoma cell line(A375)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.