Fontos dokumentumok
F5392
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary
~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
FGF2, bFGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary, FGF-Basic, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine pituitary glands
Minőségi szint
Teszt
~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.03-3.0 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
16.4 kDa
kiszerelés
pkg of 1 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.5 EU/vial
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... FGF2(281161)
Általános leírás
Alkalmazás
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary has been used:
- In animal and human cell culture
- In neuronal induction of adipose and bone marrow-derived rat mesenchymal stem cells
- In the generation of directly reprogramming fibroblast
- In human glioma cell culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?