Fontos dokumentumok
N0513
Nerve Growth Factor-7S from murine submaxillary gland
lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
NGF-7S
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nerve Growth Factor-7S from murine submaxillary gland, NGF-7S, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
2-250 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 130 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Ngf(18049)
Általános leírás
Alkalmazás
- PC12
- Dorsal root ganglia (DRG) obtained from chick embryos of either sex (Gallus gallus)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3