Fontos dokumentumok
N2513
Nerve Growth Factor β rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Nerve Growth Factor-β from rat
About This Item
Javasolt termékek
product name
NGF-β from rat, recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Sf21 cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.15-3.00 ng/mL EC50
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... NGF(4803)
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of DMEM medium (for the cultivation and differentiation of PC12 cells)
- Western blotting analysis
- For the preparation of differentiation medium (it is prepared from DMEM, in which NGF-β is one of the components)
- In cell culture and treatment (for neuronal differentiation)
- In the preparation of stock solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3