Fontos dokumentumok
N6655
Anti-Nerve Growth Factor 2.5S antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-NGF-2.5S
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
western blot: 1:2,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3