Fontos dokumentumok
P6501
Phenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC)
Szinonimák:
P-Gal, Phenyl β-D-galactoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
for mineral oil production sites, untaxed
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)