Fontos dokumentumok
P4902
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside
≥98% (TLC)
Szinonimák:
PETG, Phenethyl β-D-thiogalactoside
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -33.00 to -27.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white
oldhatóság
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](SCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H20O5S/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(19-10)20-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNAMMSOYKPMPGC-HTOAHKCRSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)