Fontos dokumentumok
N0766
Nile Blue A
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nile Blue A, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥75%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?