Fontos dokumentumok
N0290
Nitazoxanide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
kezdeményező
Romark
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its anti-viral activity against chikungunya virus
- as an antiprotozoal agent to test its effect on cell viability in various cancer cell lines
- to test its effect on human cytomegalovirus (HCMV) infected human fibroblast HFF cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.