Teszt
97%
form
solid
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 1g/150g at 20 °C
diethyl ether: soluble 1g/250g at 20 °C
chloroform: insoluble
water: slightly soluble
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)