Fontos dokumentumok
1463960
USP
Nitazoxanide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nitazoxanide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)