SML1222
Lopinavir
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(αS)-N-[(1S,3S,4S)-4-[[(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -20 to -27°, c = 0.4 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)