Fontos dokumentumok
D198501
2,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥98.0%
Szinonimák:
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.35 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
tartalmaz
≥15% water
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a reactant for catalytic reduction reactions.
- To activate carboxylic acids by converting them into dinitrophenyl (DNP) esters.
- To prepare the corresponding ester via acylation reaction using isobutyric anhydride catalyzed by hafnium triflate.
- As an effective cocatalyst to accelerate the activity and enantioselectivity of primary amine organocatalyst derived from natural primary amino acids for direct asymmetric aldol reaction.
- As an alternative activator to tetrazoles in the reaction of phosphoroamidites with nucleosides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.