Merck
SML2607
Sigma-Aldrich
Clevidipine Butyrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-[(1-oxobutoxy)methyl] ester, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl- 3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl (1-oxobutoxy)methyl ester, H 324/38
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23Cl2NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCOC(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPBZROQVTHLCDU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Clevidipine is a short acting, third generation dihydropyridine calcium channel blocker that is highly selective for vascular L-type calcium channels. Clevidipine has no effect on myocardial contractility or cardiac conduction.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)