Fontos dokumentumok
F9272
SAFC
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
form
buffered aqueous solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥0.4 units/mg protein
kiszerelés
vial of 0.004 unit
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... FUCA1(2517)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
Egység definíció
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1