Fontos dokumentumok
J0125
Sigma-Aldrich
Jack beans
fine powder
Szinonimák:
Jack bean meal
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma
fine powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1500 units/g
Alkalmazás
Jack beans has been used in the extraction of Concanavalin A (Con A) lectin.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jack beans may be used as a "crude urease." Jack beans (Canavalia ensiformis) is a potential source of protein and local feed ingredient. It contains essential amino acids. Jack bean is also rich in phenol, isoflavones, niacin, saponins, and fibre and possesses hypocholesterolemic properties.
Egység definíció
One unit will liberate 1.0 micromole of ammonia from urea per minute at pH 7.0 at 25 deg C.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The isolation and properties of the dimeric subunit of concanavalin A
Pazur JH, et al.
Journal of Protein Chemistry, 19(5), 353-359 (2000)
Utilization of Jack Bean (Canavalia ensiformis) Meal as a Substitute for Soybean Meal in Diet for Broiler Reared for 35 Days
Sudarman A, et al.
Bulletin of Animal Science, 42(1), 8-14 (2018)