Fontos dokumentumok
M9400
β-Mannosidase from Helix pomatia
5-30 units/mL, ammonium sulfate suspension, crude extract
Szinonimák:
β-D-Mannoside mannohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
ammonium sulfate suspension
Minőségi szint
minőség
crude extract
molekulatömeg
94 kDa
koncentráció
5-30 units/mL
idegen aktivitás
β-N-acetylglucosaminidase and α-mannosidase <1.0%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the digestion of glycans for enzymatic analysis
- in the treatment of labeled monogalactosyl Manno-oligosaccharides
- in non-mammalian glycosidase inhibition assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások