Fontos dokumentumok
M7068
MPP dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC), powder, estrogen receptor α agonist
Szinonimák:
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride hydrate, Methyl-piperidino-pyrazole hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MPP dihydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC), white, powder
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in human breast cancer MCF-7 cells
- to pre-treat endometrial ex vivo organ cultures (EVOCs)
- to treat pituitary glands to monitor luteinizing hormone secretion
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)