5.31042
ICI 182,780
≥98% (HPLC), powder, GPR30 agonist, Calbiochem®
Szinonimák:
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780, GPR30 Agonist, ICI 182,780, ICI 182780, ICI182780
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)CCC[S](=O)CCCCCCCCC[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c(cc(cc4)O)C1)C
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
ER
GPR30
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Dauvois, S., et al. 1993. J. Cell. Sci.106, 1377.
Howell, A., et al. 1995. The Lancet.8941, 29.
Robertson, J.F., et al. 2001. J. Steroid Biochem. Mol Biol.79, 209.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3