E5630
β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime: BSA
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
lyophilized powder
a címkézés mértéke
~30 mol steroid per mol BSA
oldhatóság
phosphate buffer: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) currents in female dorsal root ganglion (DRG) neurons
- to coat microplates for the detection of plasma 17β-Estradiol levels using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- to test its effect on MutL homolog 1 in colorectal cancer lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges