Fontos dokumentumok
SML1355
PHTPP
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Phenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-5,7-bis(trifluoromethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 4-[2-Phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]phenol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2)=N3)=C4N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N4
InChI
1S/C20H11F6N3O/c21-19(22,23)14-10-15(20(24,25)26)29-18(27-14)16(11-6-8-13(30)9-7-11)17(28-29)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEZPAUSGTAHLOQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3