Merck
901102
Sigma-Aldrich
PPT
sublimed
Szinonimák:
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]thiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H26O2P2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
584.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
solid
szín
white
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(C=C3)=CC4=C3SC5=C4C=C(P(C6=CC=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)=O)C=C5
InChI
1S/C36H26O2P2S/c37-39(27-13-5-1-6-14-27,28-15-7-2-8-16-28)31-21-23-35-33(25-31)34-26-32(22-24-36(34)41-35)40(38,29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-26H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCJJIQHVZCFSGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Thermally activated delayed fluorescence emitters with a m,m-di-tert-butyl-carbazolyl benzoylpyridine core achieving extremely high blue electroluminescence efficiencies.
Rajamalli P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(11), 2919-2926 (2017)
A New Molecular Design Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence for Highly Efficient Organic Light Emitting Diodes.
Rajamalli P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(2), 628-634 (2016)
Ryuhei Furue et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(25), 7171-7175 (2016-05-05)
Luminescent materials consisting of boron clusters, such as carboranes, have attracted immense interest in recent years. In this study, luminescent organic-inorganic conjugated systems based on o-carboranes directly bonded to electron-donating and electron-accepting π-conjugated units were elaborated as novel optoelectronic materials.
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.