Fontos dokumentumok
M5793
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride
(consistent with structure, NMR)
Szinonimák:
3-(4-Morpholinyl)sydnone imine hydrochloride, Linsidomine hydrochloride, SIN-1 hydrochloride
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a peroxynitrite donor standard to study the accumulation of peroxynitrite in Arabidopsis thaliana
- to study its effects on nitrosative stress in human brain vascular pericytes and human embryonic kidney cells
- as a ROS to study its effects on mouse embryonic fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.